N1752
4-Nitrophenyl β-D-lactopyranoside
powder
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl beta-D-lactopyranoside, p-Nitrophenyl-beta-D-lactopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
solubilidade
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
chave InChI
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3