N1408
Nerve Growth Factor β Human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HSAN5, NGF-β human, NGFB, hNGFβ
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NGF-β human, from human, recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.15-3.0 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
embalagem
pkg of 5X0.1 mg
pkg of 0.1 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
solubilidade
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NGF(4803)
Aplicação
- in protein pin arrays
- to induce U87-MG (glioblastoma cell line) cell proliferation
- in drug release kinetics
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?