N2513
Nerve Growth Factor β rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
NGF-β from rat, Nerve Growth Factor-β from rat
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NGF-β from rat, recombinant, expressed in Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Sf21 cells
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.15-3.00 ng/mL EC50
embalagem
pkg of 0.1 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... NGF(4803)
Descrição geral
Aplicação
- In the preparation of DMEM medium (for the cultivation and differentiation of PC12 cells)
- Western blotting analysis
- For the preparation of differentiation medium (it is prepared from DMEM, in which NGF-β is one of the components)
- In cell culture and treatment (for neuronal differentiation)
- In the preparation of stock solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?