N8133
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom
lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom, NGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
Vipera Lebetina
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
potência
0.2-20 μg/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
protein 32.5 kDa
embalagem
pkg of 0.1 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<10 EU/vial
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3