Documentos Principais
MTCA8803
MTC Bio BluBlot HS Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Sinônimo(s):
blotting film, western imaging film
About This Item
Código UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio A8803
L × C
5 in. × 7 in.
Descrição geral
BluBlot HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Características e benefícios
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Informações legais
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)