MTCA8815
MTC™ Bio Blu-Lite™ UHC Autoradiography Flim
W × L 8 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
blotting film, western imaging film
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio A8815
L × C
8 in. × 10 in.
Descrição geral
Blu-Lite™ UHC Autoradiography film, 8x10in, 100 sheets/box
Características e benefícios
- Medium/dark blue base
- Ideal for chemiluminescence
- Ultra-high contrast
- Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
Informações legais
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)