MABE419
Anti-m3G-cap, m7G-cap Antibody, clone H-20
clone H-20, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-m3G/m7G-cap, Clone H-20 Anti-m3G-cap, m7G-cap Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H-20, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected m3G-cap in m3G-capped snRNAs from HeLa nuclear extracts (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461-467.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated m3G-cap from prefractionated HeLa S100 extracts (Huber, J., et al. (1998). EMBO J. 17(14):4114-4126.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected m3G-cap in m3G-capped U1 snRNPs from digitonin permeabilized HeLa cells (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461-467.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected m7G-cap in in vitro transcribed RNA containing m7G-cap.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1