MTCA8813
MTC™ Bio Blu-Lite™ UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Sinônimo(s):
blotting film, western imaging film
About This Item
Código UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio A8813
L × C
5 in. × 7 in.
Descrição geral
Blu-Lite™ UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Características e benefícios
- Medium/dark blue base
- Ideal for chemiluminescence
- Ultra-high contrast
- Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
Informações legais
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCA8813-100EA | 4065271079007 |