05-804
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1E1/A6
Sinônimo(s):
Anti-Tau antibody
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tau (4-repeat isoform RD4) Antibody, clone 1E1/A6, culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E1/A6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect Tau (4-repeat isoform RD4) in autoclaved paraffin brain sections. (De Silva, R., 2003;Togo, T., 2002)
Differential Detection of Tauopathies: (Togo, T., 2002)
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:10,000 dilution of this lot detected Tau (4-repeat isoform RD4) in a rat brain cytosolic fraction.
Descrição-alvo
forma física
Frozen at -20°C.
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Rat brain cytosolic fraction.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2