MAB2239
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau 7
Sinônimo(s):
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tau Antibody, clone Tau 7, clone Tau 7, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Tau 7, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1