MAK449
Free Amino Nitrogen Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
FAN Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
condição de armazenamento
(No metal containers. Tightly closed.)
entrada
food(s)
beverage(s)
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Alcohol Fermentation Analysis
- Food and Beverage Analysis
- Yeast Proliferation Analysis
Características e benefícios
- Efficient and Precise: Utilizes just 5 μL of sample while detecting a wide range of 0.2 to 10 mM free amino nitrogen, providing sensitivity and accuracy.
- Streamlined Procedure: Experience a straightforward process with the addition of a single working reagent and a quick 10-minute assay reaction, minimizing time and effort required.
- Compatibility with High-Throughput Systems: Easily integrate our kit into high-throughput handling systems, guaranteeing efficiency and precision in your laboratory operations.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)