M6686
Greiner 384 well plates, polystyrene
medium-binding
, flat bottom clear polystyrene wells
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear polystyrene wells
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 781095
volume máximo
131 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
tipo de ligação
medium binding surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)