M4437
Greiner Sensoplate™ glass bottom multiwell plates
384 well
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene plate
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
descrição
glass bottom microplates
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 16
fabricante/nome comercial
Greiner 781892
C × L
127.76 mm × 85.48 mm
tamanho
384 wells
volume do poço
138 μL
volume de trabalho do poço
10-130 μL
cor
black plate
clear wells
tipo de ligação
(glass bottom surface treatment)
Descrição geral
Características e benefícios
- Dimensions: Length: 127.76mm;
- Width: 85.48mm
- Borosilicate glass (175um thick)
- High Optical Clarity
- Low autofluorescence
- Bottom flatness better than 100um
- Class VI biocompatible adhesive
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)