M6316
MRS 1754 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
8-[4-[((4-Cyanophenyl)carbamoylmethyl)oxy]phenyl]-1,3-di(n-propyl)xanthine hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)-c3ccc(OCC(=O)Nc4ccc(cc4)C#N)cc3
InChI
1S/C26H26N6O4.H2O/c1-3-13-31-24-22(25(34)32(14-4-2)26(31)35)29-23(30-24)18-7-11-20(12-8-18)36-16-21(33)28-19-9-5-17(15-27)6-10-19;/h5-12H,3-4,13-14,16H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,30);1H2
chave InChI
ZACJDWOPQROWIK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316)
Aplicação
- to study its effects on endothelial nitric oxide synthase (eNOS) phosphorylation induced by short-term acetate stimulation in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- blastema formation in zebrafish
- to serve as a positive control in the anti-sickling assay and to study the role of RA2B in the same
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?