P0373
PSB 1115 potassium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Propyl-8-(4-sulfophenyl)xanthine potassium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C(=O)Nc2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C14H14N4O5S.K/c1-2-7-18-13(19)10-12(17-14(18)20)16-11(15-10)8-3-5-9(6-4-8)24(21,22)23;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16)(H,17,20)(H,21,22,23);/q;+1/p-1
chave InChI
CJOWSBOERSTJAR-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?