SML1983
PSB-603
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-(4-(4-(4-Chlorophenyl)piperazide-1-sulfonyl)phenyl)-1-propylxanthine, 8-[4-[[4-(4-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-3,9-dihydro-1-propyl-1H-purine-2,6-dione, PSB 603, PSB603
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brownish
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL to clear
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC)NC2=C(N=C(C3=CC=C(S(=O)(N4CCN(C5=CC=C(Cl)C=C5)CC4)=O)C=C3)N2)C1=O
InChI
1S/C24H25ClN6O4S/c1-2-11-31-23(32)20-22(28-24(31)33)27-21(26-20)16-3-9-19(10-4-16)36(34,35)30-14-12-29(13-15-30)18-7-5-17(25)6-8-18/h3-10H,2,11-15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,33)
chave InChI
OVHCTHHFOHMNFV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)