C102
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
8-Cyclopentyltheophylline, CPT
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL
DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C
0.1 M NaOH: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?