Documentos Principais
119135
Sigma-Aldrich
Adenosine A1 Receptor Agonist I, CPA
Sinônimo(s):
Adenosine A1 Receptor Agonist I, CPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
335.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.8 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2)NC4CCCC4)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C15H21N5O4/c21-5-9-11(22)12(23)15(24-9)20-7-18-10-13(16-6-17-14(10)20)19-8-3-1-2-4-8/h6-9,11-12,15,21-23H,1-5H2,(H,16,17,19)/t9-,11-,12-,15?/m1/s1
chave InChI
SQMWSBKSHWARHU-FJFSNTMWSA-N
Descrição geral
A potent and selective agonist of adenosine A1 receptor (A1R) (Ki = 2.3 nM, 790 nM, 18.6 µM, 43nM for human A1, A2A, A2B, and A3, respectively).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
A1
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
slight warming is required for complete solubilization in ethanol
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Migita, H., et al. 2008. J Neurosci Res.86, 2820.
Burgdorf, C. et al. 2005. J Cardiovasc Pharmacol.45, 1.
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994. Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3