119136
Adenosine A1 Receptor Agonist II, CCPA
Sinônimo(s):
Adenosine A1 Receptor Agonist II, CCPA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
2.3 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mM
water: 5 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
chave InChI
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994.Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3