M227
MRS 1191
solid
Sinônimo(s):
3-Ethyl-5-benzyl-2-methyl-4-phenylethynyl-6-phenyl-1,4-(±)-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(c2ccccc2)=C(C1C#Cc3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H27NO4/c1-3-35-30(33)27-22(2)32-29(25-17-11-6-12-18-25)28(26(27)20-19-23-13-7-4-8-14-23)31(34)36-21-24-15-9-5-10-16-24/h4-18,26,32H,3,21H2,1-2H3
chave InChI
SNVFDPHQAOXWJZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)