M228
MRS 1220
solid
Sinônimo(s):
9-Chloro-2-(2-furanyl)-5-((phenylacetyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2nc(NC(=O)Cc3ccccc3)n4nc(nc4c2c1)-c5ccco5
InChI
1S/C21H14ClN5O2/c22-14-8-9-16-15(12-14)20-25-19(17-7-4-10-29-17)26-27(20)21(23-16)24-18(28)11-13-5-2-1-3-6-13/h1-10,12H,11H2,(H,23,24,28)
chave InChI
TWWFAXQOKNBUCR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)