119139
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
Sinônimo(s):
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cc(ccc1)CNc2nc(nc3[n](cnc32)[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
chave InChI
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Laudadio, M. A., et al. 2004. Epilepsy Res.59, 83.
Ge, Z.D., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.319, 1200.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3