Key Documents
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
Sinônimo(s):
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H17N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
371.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
chave InChI
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3