Key Documents
SML3093
Sigma-Aldrich
2′-MeCCPA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′-Me-CCPA, 2-Chloro-2′-C-methyl-N6-cyclopentyladenosine, 2-Chloro-N-cyclopentyl-2′-C-methyladenosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22ClN5O4
Número CAS:
Peso molecular:
383.83
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H22ClN5O4/c1-16(25)11(24)9(6-23)26-14(16)22-7-18-10-12(19-8-4-2-3-5-8)20-15(17)21-13(10)22/h7-9,11,14,23-25H,2-6H2,1H3,(H,19,20,21)
chave InChI
MMPAUXMIDJWGFO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
2′-MeCCPA is a potent and A1-selective adenosine receptor agonist (Ki = 1.8 nM/bovine A1, 3.9 μM/bovine A2a, 5.0 μM/rat A3). 2′-MeCCPA inhibits 100 μM forskolin-induced adenylate cyclase activity in rat cortical membrane preparations (IC50 = 13.1 nM; ECmax = 15.1% inhibition) without antagonist potency against A1 agonist CHA (N6-cyclohexyladenosine).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3