C197
8-(3-Chlorostyryl)caffeine
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimethyl-8-(3-chlorostyryl)xanthine, CSC
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
chave InChI
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA2A(135)
mouse ... Maob(109731)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicação
- to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum
- to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages
- to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?