M1134
L-(−)-Mannose
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
L-Mannopyranose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (GC)
forma
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
beige
pf
129-131 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m0/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-JFNONXLTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3