Documentos Principais
M0503
Sigma-Aldrich
Mitomicina C
powder, contains NaCl as solubilizer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
334.33
Beilstein:
7231816
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
fonte biológica
Streptomyces caespitosus
Nível de qualidade
forma
powder
contém
NaCl as solubilizer
cor
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubilidade
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
chave InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aziridine
Aplicação
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Este produto é um alquilante direcionado especificamente para a sequência de nucleosídeos de guanina 5′-CpG-3′. Ele inibe a síntese de DNA por meio de uma reação covalente com o DNA, formando ligações cruzadas entre fitas complementares de DNA. Essa interação impede a separação das fitas complementares de DNA, o que inibe a replicação do DNA.
Espectro da ação antimicrobiana: A mitomicina C tem uma forte atividade antitumoral, especialmente contra células do tumor ascítico de Ehrlich, e forte ação bactericida contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
This vial contains 2 mg Mitomycin C and 48 mg NaCl. Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5°C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Nota de preparo
Mitomycin C is soluble in water at .5 mg/mL, with a pH of 6.0-7.5. It undergoes rapid degradation in acidic solutions with pH<6, and is mostly likely to retain activity in solutions with a pH between 6-9.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lars Petter Jordheim et al.
Molecular pharmacology, 84(1), 12-24 (2013-04-13)
The benefit of cancer chemotherapy based on alkylating agents is limited because of the action of DNA repair enzymes, which mitigate the damage induced by these agents. The interaction between the proteins ERCC1 and XPF involves two major components of
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Ali Fathi et al.
Proteomics, 9(21), 4859-4870 (2009-10-29)
Gene expression analyses of embryonic stem cells (ESCs) will help to uncover or further define signaling pathways and molecular mechanisms involved in the maintenance of self-renewal and pluripotency. We employed a 2-DE-based proteomics approach to analyze human ESC line, Royan
Sayuri Yamazaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5488-5497 (2014-10-29)
Accumulating evidence shows that immunological tolerance induced by Ag administration together with UVB irradiation is dependent on Foxp3(+) CD4(+) regulatory T (Treg) cells. However, the mechanisms by which UVB controls Treg cells in the skin are currently unclear. In this
Masaki Hikida et al.
The Journal of experimental medicine, 206(3), 681-689 (2009-03-11)
Resting antigen-experienced memory B cells are thought to be responsible for the more rapid and robust antibody responses after antigen reencounter, which are the hallmark of memory humoral responses. The molecular basis for the development and survival of memory B
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.