Documentos Principais
M0440
Sigma-Aldrich
Mitomicina C
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Mitomycin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
334.33
Beilstein:
7231816
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
fonte biológica
Streptomyces caespitosus
Nível de qualidade
cor
blue-violet
solubilidade
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
H2O: soluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
chave InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aziridine
Aplicação
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Este produto é um alquilante direcionado especificamente para a sequência de nucleosídeos de guanina 5′-CpG-3′. Ele inibe a síntese de DNA por meio de uma reação covalente com o DNA, formando ligações cruzadas entre fitas complementares de DNA. Essa interação impede a separação das fitas complementares de DNA, o que inibe a replicação do DNA.
Espectro da ação antimicrobiana: A mitomicina C tem uma forte atividade antitumoral, especialmente contra células do tumor ascítico de Ehrlich, e forte ação bactericida contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5 °C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Nota de preparo
Mitomycin C is soluble in water at .5 mg/mL, with a pH of 6.0-7.5. It undergoes rapid degradation in acidic solutions with pH<6, and is mostly likely to retain activity in solutions with a pH between 6-9.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Scott C Jeffrey et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(5), 1344-1358 (2005-03-04)
Antibody-drug conjugates (ADCs) were prepared consisting of DNA minor groove binder drugs (MGBs) attached to monoclonal antibodies (mAbs) through peptide linkers designed to release drugs inside the lysosomes of target cells. The site of linker attachment on the MGB was
Lars Petter Jordheim et al.
Molecular pharmacology, 84(1), 12-24 (2013-04-13)
The benefit of cancer chemotherapy based on alkylating agents is limited because of the action of DNA repair enzymes, which mitigate the damage induced by these agents. The interaction between the proteins ERCC1 and XPF involves two major components of
Annika Gillis et al.
Applied and environmental microbiology, 80(14), 4138-4152 (2014-05-06)
GIL01, Bam35, GIL16, AP50, and Wip1 are tectiviruses preying on the Bacillus cereus group. Despite the significant contributions of phages in different biological processes, little is known about the dealings taking place between tectiviruses and their Gram-positive bacterial hosts. Therefore
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Maarten J Deenen et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 85(5), e201-e207 (2013-03-23)
Newer radiation techniques, and the application of continuous 5-FU exposure during radiation therapy using oral capecitabine may improve the treatment of anal cancer. This phase 1, dose-finding study assessed the feasibility and efficacy of simultaneous integrated boost-intensity modulated radiation therapy