MABC971
Anti-Kallikrein-13/KLK13 Antibody, clone 33.1
clone 33.1, from mouse
Sinônimo(s):
Kallikrein-13, Kallikrein-like protein 4, KLK-L4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLK13(26085)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA: A representative lot of this antibody detected various Kallikrein-13/KLK13 concentrations of several human tissues (Kapadia et al., (2003) Clinical chemistry. 49(1):77–86).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Kallikrein-13/KLK13 in human prostate tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas