MABC552
Anti-Kallikrein-1/KLK1 Antibody, clone 11C7.1
clone 11C7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Kallikrein-1, Kidney/pancreas/salivary gland kallikrein, Tissue kallikrein, Kallikrein-1/KLK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11C7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLK1(3816)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Kallikrein-1/KLK1 in 10 µg of human salivary gland tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1