AB10428
Anti-Kallikrein-3 (KLK3) (CT) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
P-30 antigen, Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLK3(354)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Band may migrate from the calculated 29 kDa to ~31 kDa on western blot.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot : Mouse brain lysate.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2