654250
Anti-TNF-α Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Tumor Necrosis Factor-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse (weakly)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
≤1 EU/mg Endotoxins
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Paraffin Sections (see comments)
Radioimmunoassay (see comments)
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
Nota de análise
L929 cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1