MABT861M
Anti-CDCP1 (CD318) Antibody, clone 9A2
clone 9A2, from mouse
Sinônimo(s):
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with Src kinases, CD318
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDCP1(64866)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDCP1 CD318 in one million DLD-1 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1