Documentos Principais
ERMCE102
Fish Tissue (PBDEs in fish tissue)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants:
BDE-47 (2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-49 (2,2′,4,5′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-99 (2,2′,4,4′,5-pentabromodiphenyl ether)
BDE-100 (2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether)
BDE-153 (2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphenyl ether)
BDE-154 (2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphenyl ether)
Indicative Values:
BDE-28 (2,4,4′-tribromodiphenyl ether)
BDE-183 (2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphenyl ether)
Matrix Group: Fish and Seafood
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ERMCE102-1EA4061841785040