Documentos Principais
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein:
1875140
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
75-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
chave InChI
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)