196533
1,3-Benzenedimethanol
98%
Sinônimo(s):
m-Xylene-α,α′-diol
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
pf
56-60 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed-tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Regioselective Synthesis of Novel e-Edge-[60] fullerenylmethanodihydropyrroles and 1, 2-Dihydromethano [60] fullerenes.
Chaker L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(24), 5158-5162 (2005)
Cross-linked poly (orthocarbonate) s as organic solvent sorbents.
Sonmez HB and Wudl F.
Macromolecules, 38(5), 1623-1626 (2005)