LIBHV1
MISSION® LentiElite Whole-Genome shRNA Library
Sinônimo(s):
Arrayed Whole Genome shRNA library, Arrayed library, Arrayed shRNA, Arrayed shRNA library, Human Arrayed Library, Human Library, Lentiviral Library, MISSION shRNA, Sigma shRNA Library, Whole Genome Library
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
MISSION®
técnica(s)
capture ELISA: 1 × 106 TU/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
It combines all of the highly trusted TRC1 content plus an additional 49,000 clones targeting 4,000 new human genes. The MISSION shRNA Library (also available in mouse) is the most comprehensive and thoroughly validated shRNA collection available.
When working with non-transfectable or non-dividing cells, lentiviral shRNA libraries will provide you with efficient, long-term knockdown using a robust and quality system. Screen over 20,000 human genes using the LentiElite shRNA library.
Características e benefícios
Coverage: 20,000+ human genes, 125,000+ shRNA Clones
Componentes
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)