L0645
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
≥99% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Lysine methyl ester dihydrochloride,
Ensaio
≥99% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)C(N)CCCCN
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;1H
chave InChI
FORVAIDSGSLRPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)