62880
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Lysine ethyl ester dihydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
chave InChI
DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?