Documentos Principais
J0125
Sigma-Aldrich
Jack beans
fine powder
Sinônimo(s):
Jack bean meal
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formulário
fine powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥1500 units/g
Aplicação
Jack beans has been used in the extraction of Concanavalin A (Con A) lectin.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Jack beans may be used as a "crude urease." Jack beans (Canavalia ensiformis) is a potential source of protein and local feed ingredient. It contains essential amino acids. Jack bean is also rich in phenol, isoflavones, niacin, saponins, and fibre and possesses hypocholesterolemic properties.
Definição da unidade
One unit will liberate 1.0 micromole of ammonia from urea per minute at pH 7.0 at 25 deg C.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The isolation and properties of the dimeric subunit of concanavalin A
Pazur JH, et al.
Journal of Protein Chemistry, 19(5), 353-359 (2000)
Utilization of Jack Bean (Canavalia ensiformis) Meal as a Substitute for Soybean Meal in Diet for Broiler Reared for 35 Days
Sudarman A, et al.
Bulletin of Animal Science, 42(1), 8-14 (2018)