I0138
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) antibody produced in mouse
clone RG-16, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-16, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
não deve reagir com
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
técnica(s)
indirect ELISA: 1:10,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?