R2655
Anti-Rabbit IgG, Native antibody, Mouse monoclonal
clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RabT-50, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
human, rat, chicken, cat, bovine, monkey, goat, pig, horse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 10 ng of non-reduced rabbit IgG (Cat. No. I5006) per lane
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?