A2074
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins–Peroxidase antibody produced in mouse
clone RG-16, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-16, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
embalagem
vial of 0.5 mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissue
western blot (chemiluminescent): 1:160,000
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- western blotting
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?