A2556
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone RG-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-96, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
técnica(s)
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2