Documentos Principais
HT3018
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
Outras notas
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)