Key Documents
202029
Sigma-Aldrich
Metanil Yellow
Dye content 70 %
Sinônimo(s):
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14N3NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
375.38
Número do índice de cores:
13065
Beilstein:
3831568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
solid
composição
Dye content, 70%
técnica(s)
titration: suitable
pH
1.5-2.7, red to yellow
λmax
414 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥18500 at 415.0-419.0 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
chave InChI
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Aplicação
Metanil yellow has been used for staining of leukocyte granules. It is also used as a counterstain in microscopic sections.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metanil yellow is an azo dye. It is used as a counterstain in PAS (periodic acid-Schiff)/iron-hematoxylin stained sections to increase contrast. Metanil yellow changes its color from red at pH 1.2 to yellow at pH 2.3.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Photocatalytic degradation of azo dye Metanil Yellow: Optimization and kinetic modeling using a chemometric approach
Sleiman M
Applied Catalysis. B, Environmental, 77, 1-2 (2007)
An Improved Stain for Connective Tissue Cells in Plastic-Embedded Sections
Cannon M S
Laboratory Medicine, 10, 783?785-783?785 (1979)
Enhancement of histological detail using metanil yellow as counterstain in periodic acid Schiff's hematoxylin staining of glycol methacrylate tissue sections.
Quintero-Hunter I, et.al.
Biotechnic & Histochemistry, 66, 169-172 (1991)
Cellular Localization of Latent Murine Cytomegalovirus
Koffron A J, et.al.
Journal of Virology, 72, 95-103 (1998)
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)