195235
Orange II sodium salt
(Certified by the Biological Stain Commission), Dye content ≥85 %
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 7, Acid Orange A, Orange II, Tropaeolin 000 No. 2
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
forma
powder
composição
Dye content, ≥85%
λmax
483 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥17000 at 480-486 nm in water at 0.01 g/L
≥26500 at 225-231 nm in water at 0.01 g/L
≥7500 at 307-313 nm in water at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
chave InChI
CQPFMGBJSMSXLP-ZAGWXBKKSA-M
Adequação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?