TTR008
Mucin TISSUE-TROL™ Control Slides
human intestine tissue containing mucins
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
fonte biológica
human intestine (tissue containing mucins)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Histology slides with paraffin embedded section of from human intestine tissue containing mucins. Suitable for use with Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Informações legais
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?