41325
Mayer′s Mucicarmine Stain Solution
for microscopy
Sinônimo(s):
Mucicarmine Stain Solution according to Mayer
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
fungi
Descrição geral
Componentes
Carmine 1 g, Aluminum chloride 0.5 g, water 2 ml
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?