H9006
7-(β-Hydroxyethyl)theophylline
solid
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-7-(2-hydroxyethyl)xanthine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
ethanol: moderately soluble (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NWPRCRWQMGIBOT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA2B(136)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?